주요 문서
ATE443543955
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-6-IODOPYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.47
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-6-iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-6-5-1-4(8)2-11(5)10-3-9-6/h1-3H
InChI key
IAXOZWTXSDGIEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53095
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38381
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)