주요 문서
ATE429352975
AstaTech, Inc.
1-(6-BROMOPYRIDIN-2-YL)CYCLOPROPANECARBONITRILE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(12-8)9(6-11)4-5-9/h1-3H,4-5H2
InChI key
UNCKVSPYCDOOSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49464
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88649
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)