주요 문서
ATE429352127
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-(4-BROMOPHENYL)PYRROLIDINE-1-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
326.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-bromophenyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20BrNO2/c1-15(2,3)19-14(18)17-9-8-12(10-17)11-4-6-13(16)7-5-11/h4-7,12H,8-10H2,1-3H3
InChI key
NFTKVQYDQFSNHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48936
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88148
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)