주요 문서
ATE428010184
AstaTech, Inc.
2,5-DIBROMO-4-HYDROXYBENZONITRILE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.91
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3Br2NO/c8-5-2-7(11)6(9)1-4(5)3-10/h1-2,11H
InChI key
YVLPVZUEQVYPHU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39689
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9225
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)