주요 문서
ATE428009863
AstaTech, Inc.
(1-BENZYL-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN-4-YL)METHANOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-8-14(9-7-13)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-6,15H,7-11H2
InChI key
KWEISZMWJPDOFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39865
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6331
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)