주요 문서
ATE423889671
AstaTech, Inc.
2-AMINO-2-(PYRROLIDIN-3-YL)ACETIC ACID 2HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-2-(pyrrolidin-3-yl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.2ClH/c7-5(6(9)10)4-1-2-8-3-4;;/h4-5,8H,1-3,7H2,(H,9,10);2*1H
InChI key
HOBJVOBXDWYSLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9172
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=67423
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)