주요 문서
ATE413077901
AstaTech, Inc.
5-(CHLOROMETHYL)OXAZOLE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
117.53
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(chloromethyl)-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C4H4ClNO/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,1H2
InChI key
UJLHZLUVPVJDQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31891
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=RB3366
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)