주요 문서
ATE413076874
AstaTech, Inc.
4'-METHOXYSPIRO[CYCLOPROPANE-1,3'-INDOLINE]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4'-methoxyspiro[cyclopropane-1,3'-indoline]
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-13-9-4-2-3-8-10(9)11(5-6-11)7-12-8/h2-4,12H,5-7H2,1H3
InChI key
MYUFPLMFHJOOLV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31163
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85416
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)