주요 문서
ATE413072565
AstaTech, Inc.
1-ETHYL-4-(4-NITROPHENYL)PIPERAZINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-2-13-7-9-14(10-8-13)11-3-5-12(6-4-11)15(16)17/h3-6H,2,7-10H2,1H3
InChI key
XEWICNRVCQLKIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=26743
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23541
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)