주요 문서
ATE410296392
AstaTech, Inc.
3,3-DIFLUOROBICYCLO[3.1.0]HEXANE-6-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,3-difluorobicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8F2O2/c8-7(9)1-3-4(2-7)5(3)6(10)11/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
InChI key
UHCURIODBIIVRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21577
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84105
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)