주요 문서
ATE398813571
AstaTech, Inc.
5-AMINO-2-(PHENYLTHIO)BENZOIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-amino-2-(phenylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2S/c14-9-6-7-12(11(8-9)13(15)16)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2,(H,15,16)
InChI key
MKSHKRLNPIFOSW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19982
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB1111
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)