주요 문서
ATE398812621
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (2-IODO-6-METHYLPHENYL)CARBAMATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.17
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (2-iodo-6-methylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H16INO2/c1-8-6-5-7-9(13)10(8)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChI key
HYCICUKQPGXXSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19204
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82716
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)