주요 문서
ATE398811859
AstaTech, Inc.
2-ISOPROPYLPYRIMIDIN-5-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-isopropyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5(2)7-9-3-6(8)4-10-7/h3-5H,8H2,1-2H3
InChI key
UQHUGWKIMAKEBO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18469
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81917
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)