주요 문서
ATE386055686
AstaTech, Inc.
METHYL 4-(5-AMINO-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)BENZOATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9N3O2S/c1-15-9(14)7-4-2-6(3-5-7)8-12-13-10(11)16-8/h2-5H,1H3,(H2,11,13)
InChI key
FFWNJSLCIGAQEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=14764
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=68882
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)