주요 문서
ATE386053462
AstaTech, Inc.
6-BROMO-4-CHLOROPYRROLO[1,2-B]PYRIDAZINE-3-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.49
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-4-chloropyrrolo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2O2/c9-4-1-6-7(10)5(8(13)14)2-11-12(6)3-4/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
NSRLEUPCWIZYSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=14107
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=68053
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)