주요 문서
ATE370310094
AstaTech, Inc.
7-BENZYL-5,6,7,8-TETRAHYDROIMIDAZO[1,5-A]PYRAZINE-3-CARBALDEHYDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-benzyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H15N3O/c18-11-14-15-8-13-10-16(6-7-17(13)14)9-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8,11H,6-7,9-10H2
InChI key
SNLVADHMLFZLHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6128
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59865
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)