주요 문서
ATE341034153
AstaTech, Inc.
[(3,5-DICHLOROPHENYL)PHENYLMETHYL]PIPERAZINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
321.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-[(3,5-dichlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C17H18Cl2N2/c18-15-10-14(11-16(19)12-15)17(13-4-2-1-3-5-13)21-8-6-20-7-9-21/h1-5,10-12,17,20H,6-9H2
InChI key
NKUCMZXLDJSIKD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10788
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3881
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)