주요 문서
ATE341034033
AstaTech, Inc.
4-(PYRIDIN-3-YLOXY)BENZENESULFONIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(3-pyridinyloxy)benzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO4S/c13-17(14,15)11-5-3-9(4-6-11)16-10-2-1-7-12-8-10/h1-8H,(H,13,14,15)
InChI key
XKUSGPLCKNQLQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10683
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3560
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)