주요 문서
ATE341033758
AstaTech, Inc.
2-(6-PROPOXYNAPHTHALEN-1-YL)PROPANE-1,3-DIOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(6-propoxy-1-naphthyl)-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-2-8-19-14-6-7-16-12(9-14)4-3-5-15(16)13(10-17)11-18/h3-7,9,13,17-18H,2,8,10-11H2,1H3
InChI key
DSGHIEYBWHROTQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10408
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2735
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)