주요 문서
ATE341033646
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-OXO-3-PHENYLPIPERIDINE-3-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-oxo-3-phenyl-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-2-18-13(17)14(9-6-10-15-12(14)16)11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
YMBBAZTUKIDXBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10297
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2399
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)