주요 문서
ATE341033509
AstaTech, Inc.
4-(2-METHYLPHENOXY)BENZENESULFONYL CHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.75
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
81-85 C
Iupac Name
4-(2-methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H11ClO3S/c1-10-4-2-3-5-13(10)17-11-6-8-12(9-7-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI key
IJPKGMOVNZHZKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10160
Melting Point
81-85 C
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1985
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)