주요 문서
ATE341033506
AstaTech, Inc.
4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZENESULFONYL CHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
404.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C14H7ClF6O3S/c15-25(22,23)12-3-1-10(2-4-12)24-11-6-8(13(16,17)18)5-9(7-11)14(19,20)21/h1-7H
InChI key
PGXSCQVFAODCAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10157
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1976
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)