주요 문서
ATE341033420
AstaTech, Inc.
4-CYCLOHEXYLPIPERIDINE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.76
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-cyclohexylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11;/h10-12H,1-9H2;1H
InChI key
VERIFEZQOCIVJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10071
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1718
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)