주요 문서
ATE316038665
AstaTech, Inc.
ETHYL 6-CHLOROQUINOLINE-3-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 6-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)9-5-8-6-10(13)3-4-11(8)14-7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
AQFMAWLPWUGVKP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1940
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50690
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)