주요 문서
ATE245845192
AstaTech, Inc.
4-AMINOMETHYL-1-N-BUTYLPIPERIDINE 2HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1-butyl-4-piperidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2.2ClH/c1-2-3-6-12-7-4-10(9-11)5-8-12;;/h10H,2-9,11H2,1H3;2*1H
InChI key
NTGFOFLKWPFVPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2664
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51924
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)