주요 문서
ATE245844565
AstaTech, Inc.
2-(PYRIMIDIN-2-YLOXY)BENZOIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2-pyrimidinyloxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O3/c14-10(15)8-4-1-2-5-9(8)16-11-12-6-3-7-13-11/h1-7H,(H,14,15)
InChI key
BCIHMWNOJJYBSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1056
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30058
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)