주요 문서
ATE118889426
AstaTech, Inc.
1-(4-BROMOPHENYL)ISOQUINOLINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C15H10BrN/c16-13-7-5-12(6-8-13)15-14-4-2-1-3-11(14)9-10-17-15/h1-10H
InChI key
KKFQHKICIHIVKP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7630
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=64702
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)