주요 문서
ATE014416733
AstaTech, Inc.
N-ALPHA-PHTHALYL-L-ASPARAGINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2S)-4-amino-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O5/c13-9(15)5-8(12(18)19)14-10(16)6-3-1-2-4-7(6)11(14)17/h1-4,8H,5H2,(H2,13,15)(H,18,19)/t8-/m0/s1
InChI key
FXHJNPKWNYXBKP-QMMMGPOBSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9482
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=69540
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)