Iupac Name
4-phenoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)12-8-10(6-7-11(12)13(18)19)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,18,19)
InChI key
VZUVFHIZTUBMQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-phenoxy-2-trifluoromethylbenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: