주요 문서
APOH57C9912C
Apollo Scientific Ltd
Alpha-methylene-gamma-valerolactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-methyl-3-methylenedihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h5H,1,3H2,2H3
InChI key
KYLUHLJIAMFYKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)