주요 문서
APOH316CDD60
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-3-ethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H4BrF3O/c1-2-6-3-7(10)5-8(4-6)14-9(11,12)13/h1,3-5H
InChI key
JYOFFGVHAKABQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenylacetylene
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenylacetylene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)