주요 문서
APOH11A9CA65
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
49-52
Iupac Name
2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H,9H2
InChI key
KTVIOYDHBGVZSL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluorobenzaldehyde
Synonym
5-Fluoro-2-formylaniline, 4-Fluoroanthranilaldehyde
Boiling point
49-52
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-fluorobenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)