주요 문서
APO945298575
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-4-8(6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
BSVIOYCZTJRBDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-3-methoxyphenylacetate
Flash Point
86-88
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-3-methoxyphenylacetate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)