주요 문서
APO715371647
Apollo Scientific Ltd
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O4S/c1-3-14-7(12)5-6(8(13)15-4-2)16-9(10)11-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,10,11)
InChI key
WYTAFFGWAKJBTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-amino-13-thiazole-45-dicarboxylate
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-amino-13-thiazole-45-dicarboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)