주요 문서
APO630168697
Apollo Scientific Ltd
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
378.91
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-bromo-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H3BrF3IO/c9-5-3-4(1-2-6(5)13)7(14)8(10,11)12/h1-3H
InChI key
KMPNNKZBOKPXAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodo-222-trifluoroacetophenone
Synonym
1-(3-Bromo-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodo-222-trifluoroacetophenone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)