주요 문서
APO497443928
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2,4-difluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2,10H
InChI key
ZLUWZDGMZGVBGM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)