주요 문서
APO465887061
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-6(10)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
MNWUKSCLDBHHKU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)