주요 문서
APO458955575
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H8BrF/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3
InChI key
LJNXHUCQQXLSHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Flash Point
95-96
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)