주요 문서
APO458378685
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
331.38
MDL number:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-chloro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClI/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
CDASKTNKXJMYDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-iodobenzyl-bromide
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-iodobenzyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)