주요 문서
APO456988970
Apollo Scientific Ltd
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.48
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-bromo-5-chloro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO/c1-4(11)7-6(8)2-5(9)3-10-7/h2-3H,1H3
InChI key
KMNWYNVTWPFJNR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-bromo-5-chloropyridin-2-ylethanone
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-bromo-5-chloropyridin-2-ylethanone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)