주요 문서
APO456876429
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.6
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
20-22
mp
160
density
1.18
Iupac Name
5-chloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-methylaniline
Flash Point
236-238
Boiling point
20-22
Melting Point
160
density
1.18
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-methylaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)