주요 문서
APO456798043
Apollo Scientific Ltd
1-(Perfluorohexyl)octane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
432.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
100
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorotetradecane
Inchi Code
1S/C14H17F13/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h2-8H2,1H3
InChI key
WRYIIOKOQSICTB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-perfluorohexyloctane
Synonym
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorotetradecane, 1-(Tridecafluorohex-1-yl)octane
Melting Point
100
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-perfluorohexyloctane
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)