주요 문서
APO456793447
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
73-75
Iupac Name
5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2Cl2N2O3S/c7-3-1-2-4-5(10-13-9-4)6(3)14(8,11)12/h1-2H
InChI key
ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-213-benzoxadiazole-4-sulphonyl-chloride
Boiling point
73-75
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-213-benzoxadiazole-4-sulphonyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)