주요 문서
APO456789809
Apollo Scientific Ltd
Diethyl (4-carboxybut-1-yl)phosphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
19-20
density
1.1401
Iupac Name
5-(diethoxyphosphoryl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C9H19O5P/c1-3-13-15(12,14-4-2)8-6-5-7-9(10)11/h3-8H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
YGEORQNREMLBKS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-4-carboxybut-1-ylphosphonate
Boiling point
19-20
density
1.1401
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-4-carboxybut-1-ylphosphonate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)