주요 문서
APO455838855
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
55-57
Iupac Name
4-(bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,4H2
InChI key
OAMKMERAYXDUEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-nitrobenzyl-bromide
Synonym
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Boiling point
55-57
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-nitrobenzyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)