주요 문서
APO455837980
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.5
MDL number:
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI key
FCNDYXZLZMHWKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluorobenzylamine-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-fluorobenzylamine-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)