주요 문서
APO455837572
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluorostyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,2-difluoro-4-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5H,1H2
InChI key
VPKZWIGZODEBDP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
Synonym
1,2-Difluoro-4-vinylbenzene, 1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorostyrene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)