주요 문서
APO455837217
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
>110
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrF3N/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-3H
InChI key
KZFVJLGAVFCPAZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Viscous
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethylbenzonitrile
Synonym
3-Bromo-5-cyanobenzotrifluoride, 5-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolunitrile
Melting Point
>110
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethylbenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)