주요 문서
APO455836948
Apollo Scientific Ltd
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(13)3-6/h1-4,13H
InChI key
YHYNJGHMBMXAFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-4-trifluoromethylbenzaldehyde
Synonym
2-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-4-trifluoromethylbenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)