주요 문서
APO455836406
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
125-128
Iupac Name
2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-7-4-5(9(10,11)12)2-3-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI key
QWRIRBUKLBWVNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzoic-acid
Synonym
2-Carboxy-5-(trifluoromethyl)anisole, 4-Carboxy-3-methoxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-anisic acid
Boiling point
125-128
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)